Learn More
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide, R&D Systems™
Descrizione
Full 5-HT1A serotonin receptor agonist. Reduces hippocampal 5-HT levels following systemic administration in rats in vivo. More active enantiomer of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide .
Racemate and 7-Hydroxy Isomer also available.
Specifica
Specifica
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 328.29 |
| Percent Purity | >99% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?