Få mere at vide
(R)-8-Hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenz[a]anthracen-7,12-dion, TRC
Artikelnummer. 30393734
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30393734 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30393734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9483605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-8-hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 681001-30-9
Molekylær formel C19 H16 O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O3/c1-10-5-7-12-11(9-10)6-8-14-16(12)18(21)13-3-2-4-15(20)17(13)19(14)22/h2-4,6,8,10,20H,5,7,9H2,1H3/t10-/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CCc2c(C1)ccc3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c23
IUPAC navn (3R)-8-hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[a]anthracen-7,12-dion
Molekylvægt (g/mol) 292.33
Formel vægt 292.1099