missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R-7050, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200100667
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16483046

Brand: Medchem Express HY110203

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.

R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale R-7050
Fysisk form Solid
CAS 303997-35-5
Farve Yellow
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H8ClF3N4S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym TNF-α Antagonist III
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (65.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(F)(C1=NN=C2N1C3=CC(Cl)=CC=C3N=C2SC4=CC=CC=C4)F
Molekylvægt (g/mol) 380.77
Formel vægt 380.77
Procent renhed 99.26%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.