Få mere at vide
(R)-6-Benzyloxy-8-(oxiran-2-yl)-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-6-Benzyloxy-8-(oxiran-2-yl)-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one |
| CAS | 869478-12-6 |
| Molekylær formel | C17H15NO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 8-(2R)-Oxiranyl-6-(phenylmethoxy)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO4/c19-16-10-22-17-13(15-9-21-15)6-12(7-14(17)18-16)20-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,15H,8-10H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1COC2=C([C@H]3OC3)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C2N1 |
| IUPAC navn | (R)-6-(benzyloxy)-8-(oxiran-2-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.31 |
| Formel vægt | 297.1 |