missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-6,7,8-Trifluoro-1,4-dihydro-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30455617
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455617 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79247025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-6,7,8-Trifluoro-1,4-dihydro-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 110548-05-5
Molekylær formel C15H14F3NO4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14F3NO4/c1-3-23-15(22)9-5-19(7(2)6-20)13-8(14(9)21)4-10(16)11(17)12(13)18/h4-5,7,20H,3,6H2,1-2H3
SMIL FC1=C(F)C=C2C(N([C@H](C)CO)C=C(C(OCC)=O)C2=O)=C1F
IUPAC navn ethyl (R)-6,7,8-trifluoro-1-(1-hydroxypropan-2-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 329.27
Formel vægt 329.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.