Få mere at vide
(R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 203.1059 |