missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ R 547
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18766636
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18766636 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18766636 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5494/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective cdk inhibitor

R 547 is a potent and selective CDK inhibitor (Ki values are 1, 2, 3, 46, 171 and 260 nM for CDK4/cyclin D1, CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin E, GSK3α, CDK7/cyclin H and GSK3β). Exhibits no effect against a panel of >120 other kinases (Ki > 5,000 nM). Inhibits the proliferation of tumor cell lines independent of multidrug resistant status, or p53 status. Suppresses retinoblastoma protein in tumor cells and xenografts. Also inhibits tumor growth in the HCT116 human colorectal tumor xenograft model in nude mice. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [4-Amino-2-[[1-(methylsulfonyl)-4-piperidinyl]amino]-5-pyrimidinyl](2,3-difluoro-6-methoxyphenyl)methanone
CAS 741713-40-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C18H21F2N5O4S
Formel vægt 441.45
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.