Få mere at vide
Atago™ R –5000 håndholdt refraktometer
Artikelnummer. 10420705
Skift visning
Brydningsindeks:
1.333 til 1.520
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Brydningsindeks Pakningsstørrelse
10420705 1.333 til 1.520 Hver
1 options
Artikelnummer. 10420705 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 2350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2329.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 505.37 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ideel til enkel, hurtig og nem måling af brydningsindeks. Atago™ R –5000 håndholdt refraktometer har en 3-trins skifteskala.
  • Brydningsindeksskala
  • Tre-trins, skiftende skalaområde
Tekniske data
Type Håndholdt refraktometer
Brydningsindeks 1.333 til 1.520
Model- R –5000
Til brug med (applikation) Enkel, hurtig og nem måling af brydningsindeks
Vægt (metrisk) 600 g
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 20 cm