Få mere at vide
(R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one |
| CAS | 89-65-6 |
| Molekylær formel | C6H8O6 |
| MDL nummer | MFCD00005378 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OC([C@H](O1)[C@@H](CO)O)=C(O)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.12 |
| Procent renhed | 98% |