missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 2382695-69-2 |
| Molekylær formel | C13H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c14-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)16-8-9-7-15-9/h2-3,6,9H,1,4-5,7-8H2/t9-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1CCCC2=C1C=CC=C2OC[C@@H]3OC3 |
| IUPAC navn | (R)-5-(oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 218.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?