missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 2382695-69-2 |
| Molekylær formel | C13H14O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c14-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)16-8-9-7-15-9/h2-3,6,9H,1,4-5,7-8H2/t9-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1CCCC2=C1C=CC=C2OC[C@@H]3OC3 |
| IUPAC navn | (R)-5-(oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 218.09 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?