missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-5-Methylhydantoin (app 80% ee), TRC

Artikelnummer. 30483717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483717 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3121001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-5-Methylhydantoin
CAS 55147-68-7
Molekylær formel C4 H6 N2 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)/t2-/m1/s1
SMIL C[C@H]1NC(=O)NC1=O
IUPAC navn (5R)-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Formel vægt 114.0429
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.