Få mere at vide
(R)-5-Methylhydantoin (app 80% ee), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-Methylhydantoin |
| CAS | 55147-68-7 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)/t2-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | (5R)-5-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vægt | 114.0429 |