Få mere at vide
(R)-5-Hydroxymethyl Tolterodine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-Hydroxymethyl Tolterodine |
| CAS | 207679-81-0 |
| Molekylær formel | C22H31NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 3-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-, 3-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzenemethanol, (+)-N,N-Diisopropyl-3-(2-hydroxy-5-hydroxymethylphenyl)-3-phenylpropylamine, (R)-(+)-2-(3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-hydroxymethylphenol, 5-Hydroxymethyltolterodine, Desfesoterodine, PNU 200577, SPM 7605, Hydroxymethyltolterodine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3/t20-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2O)C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.49 |
| Formel vægt | 341.2355 |