Få mere at vide
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone, 99%
Artikelnummer. 11364975
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364975 5 g 5g
11354975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18358.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66673-40-3 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66673-40-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00077791
InChI nøgle HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 7128291
IUPAC navn (5R)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)NC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Kogepunkt 147°C to 149°C (0.06 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 5728422
Optisk rotation −30° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99%