Få mere at vide
(R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10679843 25 g Glasflaske 25g
10011891 1 g Glasflaske 1g
10000941 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679843 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 333560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66673-40-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66673-40-3
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00077791
InChI nøgle HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 7128291
IUPAC navn (5R)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)NC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77.0°C to 84.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 147.0°C to 149.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand −31.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Specifik rotation − 31.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 115.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.