missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-5-Chloro-Alpha-(cyclopropylethynyl)-2-amino-Alpha-(trifluoromethyl) benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-amino-alpha-(trifluoromethyl) benzenemethanol |
| CAS | 927812-33-7 |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl F3 N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (R)-5-Chloro-α-(Cyclopropylethynyl)-2-Amino-α-(Trifluoromethyl) Benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1[C@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2R)-2-(2-amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.68 |
| Formel vægt | 289.0481 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?