missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-5-Chloro-Alpha-(cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-Alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-(((4-methoxyphenyl)methyl)amino)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 1217701-95-5 |
| Molekylær formel | C21H19ClF3NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (alphaR)-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3/t20-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2[C@](O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.83 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?