missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-5-Bromo-3-(N-methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-indole, TRC

Artikelnummer. 30338385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338385 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685640100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale R-5-Bromo-3-(N-methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-indole
CAS 143322-57-0
Molekylær formel C14 H17 Br N2
Mængde 100 mg
Synonym 1H-Indole, 5-bromo-3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-, 1H-Indole, 5-bromo-3-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-, (R)-, 5-Bromo-3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-1H-indole, (R)-5-Bromo-3-(N-methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-indole, 5-Bromo-3-[[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methyl]-1H-indole, Eletriptan Related Compound B (USP), (R)-5-Bromo-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-1H-indole
InChI formel InChI=1S/C14H17BrN2/c1-17-6-2-3-12(17)7-10-9-16-14-5-4-11(15)8-13(10)14/h4-5,8-9,12,16H,2-3,6-7H2,1H3/t12-/m1/s1
SMIL CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(Br)cc23
IUPAC navn 5-bromo-3-[[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methyl]-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 293.2
Formel vægt 292.0575
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.