missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridin-2-amine, TRC

Artikelnummer. 30341958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341958 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6788331G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridin-2-amine
CAS 877399-00-3
Molekylær formel C13H10BrCl2FN2O
Mængde 1 g
Synonym 5-Bromo-3-[(1R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-2-pyridinamine, (R)-5-Bromo-3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-amine, (R)-5-Bromo-3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-amine, [5-Bromo-3-[1(R)-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-yl]amine, [5-Bromo-3-[[(R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethyl]oxy]pyridin-2-yl]amine
InChI formel InChI=1S/C13H10BrCl2FN2O/c1-6(11-8(15)2-3-9(17)12(11)16)20-10-4-7(14)5-19-13(10)18/h2-6H,1H3,(H2,18,19)/t6-/m1/s1
SMIL C[C@@H](Oc1cc(Br)cnc1N)c2c(Cl)ccc(F)c2Cl
IUPAC navn 5-bromo-3-[(1R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 380.03
Formel vægt 377.9338
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.