Få mere at vide
(R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050834
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050834 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050834 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one
CAS 168828-84-0
Analyt- eller komponentnavne (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 F N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, Linezolid Related Compound A, Deacetamide Linezolid Azide, Linezolid Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C14H16FN5O3/c15-12-7-10(1-2-13(12)19-3-5-22-6-4-19)20-9-11(8-17-18-16)23-14(20)21/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1
SMIL Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CN=[N+]=[N-])OC3=O
IUPAC navn (5R)-5-(azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 321.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 321.1237 g/mol