Få mere at vide
(R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
(R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one |
| CAS | 168828-84-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 F N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, Linezolid Related Compound A, Deacetamide Linezolid Azide, Linezolid Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16FN5O3/c15-12-7-10(1-2-13(12)19-3-5-22-6-4-19)20-9-11(8-17-18-16)23-14(20)21/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| SMIL | Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CN=[N+]=[N-])OC3=O |
| IUPAC navn | (5R)-5-(azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Vis mere |