Få mere at vide
(R)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol |
| CAS | 65355-14-8 |
| Molekylær formel | C20H22O2 |
| MDL nummer | MFCD02093485 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OC1=CC=C2CCCCC2=[C@]1[C@]3=C4CCCCC4=CC=C3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.39 |
| Procent renhed | 97% |