Få mere at vide
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-nafthol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol |
| Navn note | ≥99% ee |
| Smeltepunkt | 160°C to 166°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 294.39 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |