Få mere at vide
(R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Artikelnummer. 30135178
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135178 10 mg
30135063 100 mg
30003801 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45683610MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452339-73-0
Molekylær formel C13 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 249.2625
Synonym 2-Oxazolidinone, 5-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-, (5R)-, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-oxazolidinone, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)oxazolidin-2-one, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-oxazolidinone, GW591080X, Vilanterol Trifenatate Stage 2 Starting Material
IUPAC navn (5R)-5-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL CC1(C)OCc2cc(ccc2O1)[C@@H]3CNC(=O)O3
Specifica
Kemisk navn eller materiale (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-oxazolidinone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15NO4/c1-13(2)16-7-9-5-8(3-4-10(9)18-13)11-6-14-12(15)17-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
Formel vægt 249.1001
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.