Få mere at vide
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 90319-52-1 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Oxazolidinone','4-phenyl-','(4R)-, 2-Oxazolidinone','4-phenyl-','(R)-, (4R)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Phenyloxazolidin-2-one, (R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (R)-Phenyloxazolidinone, 4(R)-Phenyl-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4R)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0633 |