Få mere at vide
(R)-(-)-4-Penten-2-ol, 95%
Artikelnummer. 11339919
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339919 1 g 1g
11349919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25659.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64584-92-5 | C5H10O | 86.13 g/mol
(R)-(-)-4-Penten-2-ol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-4-Penten-2-ol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand, 4,526 mg/L ved 25 C
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64584-92-5
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD03701536
InChI nøgle ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---4-penten-2-ol, 2r-pent-4-en-2-ol, r-pent-4-en-2-ol, 4-penten-2-ol, 2r, r-4-penten-2-ol, 2r-4-penten-2-ol, 4-penten-2 r-ol, r-2-hydroxy-4-pentene
PubChem CID 6999724
SMIL CC(O)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-4-Penten-2-ol
Tæthed 0.837
Kogepunkt 115°C to 116°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Brydningsindeks 1.424
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Opløselighedsinformation Soluble in water,4.526mg/L @ 25°C.
Optisk rotation −5.2° (c=1 in Chloroform)
IUPAC navn pent-4-en-2-ol
Formel vægt 86.13
Procent renhed 95%