Få mere at vide
(R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamin, TRC
Artikelnummer. 30475151
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475151 50 mg
30470104 10 mg
30468347 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32622550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84104-30-3
Molekylær formel C5H13NOS
Molekylvægt (g/mol) 135.23
Synonym (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMIL CS(=O)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3