Få mere at vide
(R)-(-)-4-methyl-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349535 250 mg 250mg
11339535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18881.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16404-54-9 | C6H14O | 102.177 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16404-54-9
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD03093077
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r---4-methyl-2-pentanol, 2r-4-methylpentan-2-ol, r-4-methyl-2-pentanol, r-4-methylpentan-2-ol, r---4-methylpentan-2-ol, 4-methyl r-2-pentanol, 2r-4-methyl-2-pentanol, r---methylpentan-2-ol, r--4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl-, 2r
PubChem CID 6999987
IUPAC navn (2R)-4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol
Tæthed 0.802
Kogepunkt 130°C to 131°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Lugt Slightly Sweetish
Brydningsindeks 1.411
Mængde 250 mg
FN nummer UN2053
Beilstein 1718992
Optisk rotation −21° (Neat)
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%