missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-4-Methoxy Propranolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-4-Methoxy Propranolol |
| CAS | 437999-44-5 |
| Molekylær formel | C17 H23 N O3 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-12(2)18-10-13(19)11-21-17-9-8-16(20-3)14-6-4-5-7-15(14)17/h4-9,12-13,18-19H,10-11H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(OC[C@H](O)CNC(C)C)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | (2R)-1-(4-methoxynaphthalen-1-yl)oxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.37 |
| Formel vægt | 289.1678 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?