missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-4-Methoxy Propranolol, TRC

Artikelnummer. 30470952
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470952 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2670605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-4-Methoxy Propranolol
CAS 437999-44-5
Molekylær formel C17 H23 N O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-12(2)18-10-13(19)11-21-17-9-8-16(20-3)14-6-4-5-7-15(14)17/h4-9,12-13,18-19H,10-11H2,1-3H3/t13-/m1/s1
SMIL COc1ccc(OC[C@H](O)CNC(C)C)c2ccccc12
IUPAC navn (2R)-1-(4-methoxynaphthalen-1-yl)oxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Formel vægt 289.1678
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.