Få mere at vide
(R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c6-1-3-2-8-4(7)5-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1 |
| Formel vægt | 117.0426 |