missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one, TRC

Artikelnummer. 17932535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17932535 1 g -
17992725 2.5 g 2.5g
17972065 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17932535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8053001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 132682-23-6
Molekylær formel C4H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 117.1
Synonym (4R)-4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxazolidinone
IUPAC navn (4R)-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL OC[C@@H]1COC(=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO3/c6-1-3-2-8-4(7)5-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1
Formel vægt 117.0426
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.