Få mere at vide
(R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926591 5 g 5g
11916591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443820050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22677-21-0 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22677-21-0
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00273364
InChI nøgle IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-2-pyrrolidone, 4r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 4r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4r, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidone, rhpd
PubChem CID 185505
IUPAC navn (4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-on
SMIL O[C@H]1CNC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 155°C to 156°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Specifik rotation 59.4
Formel vægt 101.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.