Få mere at vide
(R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612255 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10612255 5 g 5g
10234624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10612255 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 57044-24-3
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.60
MDL nummer MFCD00273371
InChI nøgle BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, r-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, 4r, r-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14074, ksc911s2r
PubChem CID 2734443
IUPAC navn (4R)-4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
SMIL CC1(C)OCC(CCl)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane
Tæthed 1.1030g/mL
Kogepunkt 63°C (37.0 mmHg)
Flammepunkt 51°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.103
Formel vægt 150.6
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.