Få mere at vide
(R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10234624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10234624 1 g 1g
10612255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10234624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399220010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 57044-24-3
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.60
MDL nummer MFCD00273371
InChI nøgle BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, r-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, 4r, r-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14074, ksc911s2r
PubChem CID 2734443
IUPAC navn (4R)-4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
SMIL CC1(C)OCC(CCl)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane
Tæthed 1.1030g/mL
Kogepunkt 63°C (37.0 mmHg)
Flammepunkt 51°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.103
Formel vægt 150.6
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.