missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30330886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330886 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6868351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride
CAS 1391068-15-7
Molekylær formel C9H13BrClNO2
Mængde 1 mg
Synonym (R)-4-Bromo-3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride, (R)4-Bromophenylephrine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-9(13)6-2-3-7(10)8(12)4-6;/h2-4,9,11-13H,5H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.CNC[C@H](O)c1ccc(Br)c(O)c1
IUPAC navn 2-bromo-5-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 282.56
Formel vægt 280.9818
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.