Få mere at vide
(R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15421949
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421949 250 mg 250mg
15411949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64654.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 869681-70-9 | C10H17NO5 | 231.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 869681-70-9
Molekylær formel C10H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 231.248
MDL nummer MFCD04114909
InChI nøgle KVXXEKIGMOEPSA-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-3 r-morpholinecarboxylic acid, r-morpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, r-n-boc-morpholine-3-carboxylic acid, r-4-n-boc-3-morpholinecarboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylicacid, 3r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, 3,4-morpholinedicarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl ester, 3r, ambotzbaa5270
PubChem CID 1512538
IUPAC navn (3R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]morpholin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCOCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 181°C
Farve Hvid
FN nummer UN2811
Beilstein 10254221
Mængde 250 mg
Formel vægt 231.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver