Få mere at vide
(R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)smørsyre, 98%
Artikelnummer. 15479398
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479398 5 g 5g
15498036 250 mg 250mg
15469398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62954.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114360-56-4 | C24H28N2O6 | 440,496 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114360-56-4
Molekylær formel C24H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 440.496
MDL nummer MFCD00798647
InChI nøgle LIWKOFAHRLBNMG-HXUWFJFHSA-N
Synonym fmoc-d-dab boc-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-g-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-t-butyloxycarbonyl-d-2,4-diaminobutyric acid, ambotzfaa1317, fmoc-4-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, n-, a-fmoc-n-, a-boc-d-2,4-diaminobutyricacid, n-a-fmoc-n-gamma-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-boc-amino-2-fmoc-amino-butanoic acid
PubChem CID 7021129
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 440.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver