Få mere at vide
(R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)smørsyredicyclohexylammoniumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425575 5 g 5g
15435575 250 mg 250mg
15415575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62817.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 101854-42-6 | Molecular Formula: C29H47N3O6 | Molecular Weight: 533.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101854-42-6
Molekylær formel C29H47N3O6
Molekylvægt (g/mol) 533.71
MDL nummer MFCD00798628
InChI nøgle CBSVEVKFQHTZSP-BTQNPOSSSA-N
Synonym boc-d-dab z-oh.dcha, dicyclohexylamine r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, boc-d-dab z-oh*dcha, n-boc-n'-cbz-d-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, r-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-4-phenylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, dicyclohexylamine, n-a-boc-n-?-z-d-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, 2r-4-benzyloxycarbonylamino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid; n-cyclohexylcyclohexanamine, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
PubChem CID 45357174
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin; (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(phenylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Mængde 5 g
Formel vægt 533.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof