Få mere at vide
(R)-4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile |
| CAS | 2199389-10-9 |
| Molekylær formel | C12H14N2O |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-7,9-10H2/t12-/m0/s1 |
| SMIL | N#C[C@H]1CN(Cc2ccccc2)CCO1 |
| IUPAC navn | (2R)-4-benzylmorpholine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vægt | 202.1106 |