Få mere at vide
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30331550
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331550 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2858205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
CAS 102029-44-7
Molekylær formel C10 H11 N O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4R)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (R)-, (4R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-2-oxooxazolidine, (R)-4-Benzyloxazolidin-2-one, 4(R)-Benzyloxazolidin-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
SMIL O=C1N[C@H](Cc2ccccc2)CO1
IUPAC navn (4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079