Få mere at vide
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, 99%
Beskrivelse
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinoner anvendes i den enantioselektive syntese af beta-lactamer og alfa-aminosyrer. Slutprodukter kan omfatte asymmetriske enkelt isomere lægemidler af antitumor, anæstetika, antipasmodiske produkter. Anvendes til syntese af HIV-proteasehæmmere. En oxazolidinon anvendt i chiral asymmetrisk hjælpesyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinoner anvendes i den enantioselektive syntese af beta-lactamer og alfa-aminosyrer. Slutprodukter kan omfatte asymmetriske enkelt isomere lægemidler af antitumor, anæstetika, antipasmodiske produkter. Anvendes til syntese af HIV-proteasehæmmere. En oxazolidinon anvendt i chiral asymmetrisk hjælpesyntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone |
| Smeltepunkt | 86 °C til 89 °C |
| Beilstein | 4782551 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i kloroform. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 177.2 |
| Optisk rotation | +64° (c=1 i chloroform) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Procent renhed | 99% |