Få mere at vide
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, 99%
Artikelnummer. 11452788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452788 1 g 1g
11462788 5 g 5g
11472788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16770.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102029-44-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinoner anvendes i den enantioselektive syntese af beta-lactamer og alfa-aminosyrer. Slutprodukter kan omfatte asymmetriske enkelt isomere lægemidler af antitumor, anæstetika, antipasmodiske produkter. Anvendes til syntese af HIV-proteasehæmmere. En oxazolidinon anvendt i chiral asymmetrisk hjælpesyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinoner anvendes i den enantioselektive syntese af beta-lactamer og alfa-aminosyrer. Slutprodukter kan omfatte asymmetriske enkelt isomere lægemidler af antitumor, anæstetika, antipasmodiske produkter. Anvendes til syntese af HIV-proteasehæmmere. En oxazolidinon anvendt i chiral asymmetrisk hjælpesyntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102029-44-7
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.20
MDL nummer MFCD00010846
InChI nøgle OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Synonym r-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyloxazolidin-2-one, 4r-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4r, r---4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one #
PubChem CID 2734969
IUPAC navn (4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Beilstein 4782551
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Mængde 1 g
Formel vægt 177.2
Optisk rotation +64° (c=1 in Chloroform)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%