missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid |
| CAS | 7013-07-2 |
| Molekylær formel | C4H9NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (-)-β-Hydroxy-GABA, (-)-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, (3R)-(-)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (3R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (3R)-4-Azaniumyl-3-hydroxybutanoate, (R)-(-)-3-Hydroxy-GABA, (R)-(-)-β-Hydroxy-GABA, (R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (R)-4-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (R)-4-Amino-3-hydroxybutyric Acid, (R)-GABOB, L-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid, R-(-)-γ-Amino-β-hydroxybutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1 |
| SMIL | NC[C@H](O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3R)-4-amino-3-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vægt | 119.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?