Få mere at vide
(R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20H25NO . C10H16O4S |
| Synonym | (R)-4-(2-Methyl-3,3-diphenylpropyl)morpholine (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [H]C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)[C@@H](C)CN3CCOCC3.CC4(C)[C@@H]5CC[C@]4(CS(=O)(O)=O)C(C5)=O |
| Industry Type | Forensics |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.72 |
| Mængde | 1 mg |