Få mere at vide
(R)-4-(1-aminoethyl)phenol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol |
| Smeltepunkt | 30,0 °C til 32,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 0.9200g/mL |
| Kogepunkt | 81,0 °C (8,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 91 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | 3259 |
| Formel vægt | 137.18 |
| Vis mere |