Få mere at vide
(R)-4-(1-aminoethyl)phenol, 97%
Artikelnummer. 15429428
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429428 1 g 1g
15449428 250 mg 250mg
15439428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63001.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 134855-89-3 | C8H12BrNO | 218,094 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134855-89-3
Molekylær formel C8H12BrNO
Molekylvægt (g/mol) 218.094
MDL nummer MFCD03844647
InChI nøgle PZBBMKOZPQAHRA-RGMNGODLSA-N
Synonym s-4-1-amino-ethyl-phenol hydrobromid, s---1-4-hydroxyphenyl ethylamine hydrobromide
PubChem CID 49758827
IUPAC navn 4-[(1S)-1-aminoethyl]phenol;hydrobromid
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)O)N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof