Få mere at vide
BUCHI R-300 systemer med elektronisk lift- 1000 ml
Artikelnummer. p-7222265 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
F-305: kølekapacitet 550 W (ved 15° C (-10 C °til +25 °C))
F-308: kølekapacitet 900 W (ved 15 °C (-10 C °til +25 °C))
Ingen recirkulerende køler
Glasvaresamlingstype:
Kuldefælde (kondensator og modtagekolbe er P+G-LT belagt)
Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt)
Vise:
I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox)
I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15415875
Brand: BUCHI 11SR300211VP01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfylder de højeste forventninger med hensyn til bekvemmelighed og alsidighed. Dens modulære design tillader udvidelse af Rotavapor R-300 til et fuldt integreret system, hvor en central grænseflade regulerer hver komponent.
  • R-300 opfylder de højeste forventninger med hensyn til bekvemmelighed og alsidighed
  • Dens modulære design tillader udvidelse af Rotavapor R-300 til et fuldt integreret system, hvor en central grænseflade regulerer hver komponent.
Tekniske data
Oversigt Elektronisk lift
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 280 rpm
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 95 °C
Vise I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox)
Inkluderer Ingen recirkulerende køler
Glasvaresamlingstype Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt)
Type Rotary Evaporator System
Standard konusled SJ 29/32