Få mere at vide
BUCHI R-300 systemer med elektronisk lift- 1000 ml
Artikelnummer. 15581260 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
F-305: kølekapacitet 550 W (ved 15° C (-10 C °til +25 °C))
F-308: kølekapacitet 900 W (ved 15 °C (-10 C °til +25 °C))
Ingen recirkulerende køler
Glasvaresamlingstype:
Kuldefælde (kondensator og modtagekolbe er P+G-LT belagt)
Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt)
Vise:
I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox)
I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Glasvaresamlingstype Vise unitSize
15581260 Ingen recirkulerende køler Kuldefælde (kondensator og modtagekolbe er P+G-LT belagt) I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox Hver
15415875 Ingen recirkulerende køler Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox) Hver
15435875 F-305: kølekapacitet 550 W (ved 15° C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox Hver
15455875 F-305: kølekapacitet 550 W (ved 15° C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox) Hver
15511270 F-308: kølekapacitet 900 W (ved 15 °C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox) Hver
15521270 F-308: kølekapacitet 900 W (ved 15 °C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15581260 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11SR300211CS01
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Opfylder de højeste forventninger med hensyn til bekvemmelighed og alsidighed. Dens modulære design tillader udvidelse af Rotavapor R-300 til et fuldt integreret system, hvor en central grænseflade regulerer hver komponent.
  • R-300 opfylder de højeste forventninger med hensyn til bekvemmelighed og alsidighed
  • Dens modulære design tillader udvidelse af Rotavapor R-300 til et fuldt integreret system, hvor en central grænseflade regulerer hver komponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elektronisk lift
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 280 rpm
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 95 °C
Vise I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox
Inkluderer Ingen recirkulerende køler
Glasvaresamlingstype Kuldefælde (kondensator og modtagekolbe er P+G-LT belagt)
Type Rotary Evaporator System
Standard konusled SJ 29/32