Få mere at vide
BUCHI R-300 systemer med elektronisk lift- 1000 ml
Artikelnummer. 15415875 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
F-305: kølekapacitet 550 W (ved 15° C (-10 C °til +25 °C))
F-308: kølekapacitet 900 W (ved 15 °C (-10 C °til +25 °C))
Ingen recirkulerende køler
Glasvaresamlingstype:
Kuldefælde (kondensator og modtagekolbe er P+G-LT belagt)
Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt)
Vise:
I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox)
I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Glasvaresamlingstype Vise unitSize
15415875 Ingen recirkulerende køler Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox) Hver
15435875 F-305: kølekapacitet 550 W (ved 15° C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox Hver
15455875 F-305: kølekapacitet 550 W (ved 15° C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox) Hver
15511270 F-308: kølekapacitet 900 W (ved 15 °C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox) Hver
15521270 F-308: kølekapacitet 900 W (ved 15 °C (-10 C °til +25 °C)) Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt) I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox Hver
15581260 Ingen recirkulerende køler Kuldefælde (kondensator og modtagekolbe er P+G-LT belagt) I-300, med Woulff-flaske (inkluderer VacuBox Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15415875 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11SR300211VP01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opfylder de højeste forventninger med hensyn til bekvemmelighed og alsidighed. Dens modulære design tillader udvidelse af Rotavapor R-300 til et fuldt integreret system, hvor en central grænseflade regulerer hver komponent.
  • R-300 opfylder de højeste forventninger med hensyn til bekvemmelighed og alsidighed
  • Dens modulære design tillader udvidelse af Rotavapor R-300 til et fuldt integreret system, hvor en central grænseflade regulerer hver komponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elektronisk lift
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 280 rpm
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 95 °C
Vise I-300 Pro, med Woulff flaske (inkluderer VacuBox)
Inkluderer Ingen recirkulerende køler
Glasvaresamlingstype Lodret (kondensator og modtagekolbe er P+G belagt)
Type Rotary Evaporator System
Standard konusled SJ 29/32